Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Ytterbium(III) acetylacetonate
13159.04 13159.09
13159.04EA 104 EUR
13159.04 13159.09
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Ytterbium(III) 2,4-pentanedionate
Purity: 99.9% CAS No.: 14284-98-1 Molecular Formula: C15H21O6Yb Formula Weight: 470.37 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00013508
Formula: C₁₅H₂₁O₆Yb
MW: 470,37 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013508
Núm. CAS: 14284-98-1
EINECS: 238-198-8