Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13177.14
13177.22
13177.14EA
77
EUR
13177.14
13177.22
Samarium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Samarium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 38245-37-3
Molecular Formula: Sm2(CO3)3.xH2O
Formula Weight: 480.73(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point:
Formula:
Sm₂(CO₃)₃·xH₂O Pto. de fusión: >500 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150444 Núm. CAS: 38245-37-3 EINECS: 227-581-5 |