Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Neodymium(III) acetylacetonate
13184.04
13184.09
13184.04EA
82
EUR
13184.04
13184.09
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Neodymium(III)-2,4-pentanedionate
Purity: 99.9%
CAS No.: 14589-38-9
Molecular Formula: C15H21NdO6
Formula Weight: 441.57
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 150-152°
MDL No.: MFCD00013498
Formula:
C₁₅H₂₁NdO₆ MW: 441,57 g/mol Pto. de fusión: 150…152 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013498 Núm. CAS: 14589-38-9 EINECS: 238-631-0 |