Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lanthanum(III) acetylacetonate hydrate, Tris(2,4-pentanedionato)lanthanum(III) hydrate, Acetylacetone Lanthanum(III) hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 64424-12-0
Molecular Formula: C15H21LaO6.xH2O
Formula Weight: 436.24(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to pale yellow
Melting Point: 143°
MDL No.: MFCD00149057
Formula:
C₁₅H₂₁LaO₆·xH₂O MW: 436,24 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149057 Núm. CAS: 64424-12-0 EINECS: 238-187-8 |