Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
13209.04
13209.06
13209.09
13209.04EA
204
EUR
13209.04
13209.06
13209.09
Europium(III) acetylacetonate hydrate ≥95% (REO, rare earth oxide basis)
Europium(III) acetylacetonate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 181266-82-0
Molecular Formula: C15H21EuO6.xH2O
Formula Weight: 449.29(anhy)
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 140° dec.
MDL No.: MFCD00192170
Formula:
C₁₅H₂₁EuO₆·xH₂O MW: 449,29 g/mol (anhy) Pto. de fusión: 140 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00192170 Núm. CAS: 181266-82-0 EINECS: 238-185-7 |