Diamond (sintético) ≥99.9% (metals basis), en polvo <1 micron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13401.03 13401.06
13401.03EA 80.8 EUR
13401.03 13401.06
Diamond (sintético) ≥99.9% (metals basis), en polvo <1 micron
Diamond
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00211867
Applications: Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211867
Núm. CAS: 7782-40-3
EINECS: 231-953-2