Diamond (sintético) ≥99.9% (metals basis), en polvo 40-60 micron
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13402.03 13402.06
13402.03EA 145 EUR
13402.03 13402.06
Diamond (sintético) ≥99.9% (metals basis), en polvo 40-60 micron
Diamond
Purity: 99.9% MDL No.: MFCD00211867
Applications: Diamond powder is generally used as an abrasive to grind and polish hard surfaces.
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00211867
Núm. CAS: 7782-40-3
EINECS: 231-953-2