Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
13646.03 13646.06
13646.03EA 127 EUR
13646.03 13646.06
Scandium(III) carbonate hydrate ≥99.99% (REO, rare earth oxide basis), REacton®
Scandium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.99% Molecular Formula: Sc2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 269.94(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 500° dec. MDL No.: MFCD00011501
Formula: Sc₂(CO₃)₃·xH₂O
MW: 269.94 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: >500 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011501
Núm. CAS: 5809-49-4