Nickel(II) formate dihydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
13801.22 13801.36 13801.A3
13801.22EA 52 EUR
13801.22 13801.36 13801.A3
Nickel(II) formate dihydrate
Nickel(II) formate dihydrate
CAS No.: 15694-70-9 Molecular Formula: Ni(HCO2)2.2H2O Formula Weight: 184.77 (148.74anhy) Physical Form: Powder Density: 2.15 Melting Point: 130-140° -2H2O Solubility: In the range 180-200° decomposes to Ni, CO, CO2, H2, H2O, CH4. Partially soluble in water UN No.: UN3077 MDL No.: MFCD00153034
Applications: Nickel catalyst preparations
Formula: Ni(HCO₂)₂·2H₂O
MW: 184,77 g/mol (148,74 anhy)
Pto. de fusión: 130…140 °C (-2H₂O)
Densidad: 2,15
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153034
Núm. CAS: 15694-70-9
EINECS: 222-101-0
ADR: 9,III
Índice Merck: 14,6509