Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tris(cyclopentadienyl)yttrium
Ampuled under argon
14478.02
14478.04
14478.02EA
109
EUR
14478.02
14478.04
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III) ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis)
Tris(cyclopentadienyl)yttrium(III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 1294-07-1
Molecular Formula: C15H15Y
Formula Weight: 284.20
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 295°
Boiling Point: 200° subl. (vacuum)
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00058706
Formula:
C₁₅H₁₅Y MW: 284,19 g/mol Pto. Ebullición: 200 °C (subl. in vacuum) Pto. de fusión: 295 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058706 Núm. CAS: 1294-07-1 EINECS: 215-069-4 UN: 3181 ADR: 4.1,III |