Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
15301.18 15301.30
15301.18EA 170 EUR
15301.18 15301.30
Neodymium(III) carbonate hydrate ≥99.9%
Neodymium(III) carbonate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 38245-38-4 Molecular Formula: Nd2(CO3)3.xH2O Formula Weight: 468.51(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00150426
Formula: Nd₂(CO₃)₃.xH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150426
Núm. CAS: 38245-38-4
EINECS: 227-579-4