Copper(II) gluconate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Copper(II) (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate, Gluconic Acid Copper(II) Salt, Copper(II) D-gluconate, Copper Gluconate
15325.18
15325.30
15325.A1
15325.18EA
43
EUR
15325.18
15325.30
15325.A1
Copper(II) gluconate
Copper(II) gluconate
CAS No.: 527-09-3
Molecular Formula: [HOCH2[CH(OH)]4CO2]2Cu
Formula Weight: 453.85
Physical Form: Powder
Melting Point: 155-157°
MDL No.: MFCD00075297
Formula:
C₁₂H₂₂CuO₁₄ MW: 453,84 g/mol Pto. de fusión: 155…157 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075297 Núm. CAS: 527-09-3 EINECS: 208-408-2 Índice Merck: 14,2640 |