Trimethylolpropane triacrylate estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
TMPTA, 1,1,1-Tris(acryloyloxymethyl)propane
16445.22
16445.36
16445.A3
16445.22EA
54.2
EUR
16445.22
16445.36
16445.A3
Trimethylolpropane triacrylate estabilizado
Trimethylolpropane triacrylate
CAS No.: 15625-89-5
Molecular Formula: (CH2=CHCO2CH2)3CCH2CH3
Formula Weight: 296.31
Flash Point: 87°(188°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.10
Refractive Index: 1.4735
Odour: Pungent
Boiling Point:
Formula:
C₁₅H₂₀O₆ MW: 296,32 g/mol Pto. Ebullición: >200 °C (1 mmHg) Densidad: 1,10 Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008628 Núm. CAS: 15625-89-5 EINECS: 239-701-3 |