Ruthenium(III) nitrosyl chloride (≥42,1% Ru)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Trichloronitrosylruthenium(III), Ruthenium(III) nitrosylchloride
16622.03
16622.06
16622.03EA
175
EUR
16622.03
16622.06
Ruthenium(III) nitrosyl chloride (≥42,1% Ru)
Ruthenium(III) nitrosyl chloride
CAS No.: 18902-42-6
Molecular Formula: Ru(NO)Cl3
Formula Weight: 237.44
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049765
Formula:
Ru(NO)Cl₃ MW: 237,44 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049765 Núm. CAS: 32535-76-5 EINECS: 242-651-5 |