Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
16684.06
16684.14
16684.06EA
40.8
EUR
16684.06
16684.14
Bis(4-bromophenyl)ether ≥99%
Bis(4-bromophenyl)ether
Purity: 99%
CAS No.: 2050-47-7
Molecular Formula: C12H8Br2O
Formula Weight: 328.01
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Melting Point: 56-60°
Boiling Point: 338-340°
MDL No.: MFCD00000095
Formula:
C₁₂H₈Br₂O Pto. Ebullición: 338…340 °C Pto. de fusión: 56…60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000095 Núm. CAS: 2050-47-7 EINECS: 218-090-7 |