Lithium tetrachloropalladate(II)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
17316.03
17316.06
17316.03EA
284
EUR
17316.03
17316.06
Lithium tetrachloropalladate(II)
Lithium tetrachloropalladate(II)
CAS No.: 15525-45-8
Molecular Formula: Li2PdCl4
Formula Weight: 262.09
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
MDL No.: MFCD00011082
Formula:
Cl₄Li₂Pd Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011082 Núm. CAS: 15525-45-8 EINECS: 239-567-6 |