Amonio heptamolibdato (para) hidrato ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Molibdato de hexaamonio (para)
10811.14 10811.06
10811.14EA 217 EUR
10811.14 10811.06
Amonio heptamolibdato (para) hidrato ≥99.999% (metals basis excluding W), Puratronic® (max. 300 ppm W)
Amonio heptamolibdato (para) idrato
Purity: 99.999% CAS No.: 12027-67-7 Molecular Formula: H24Mo7N6O24.xH2O Formula Weight: 1163.79(anhy) Physical Form: Powder Density: 2.498 Appearance: White Melting Point: ca 190° dec. Merck Reference: 14,533 MDL No.: MFCD00064633
Formula: H₂₄Mo₇N₆O₂₄·xH₂O
MW: 1163,8 g/mol (anhy)
Pto. de fusión: ∼ 190 °C (desc.)
Densidad: 2,498
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00064633
Núm. CAS: 12027-67-7
EINECS: 234-722-4
Índice Merck: 14,533