Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
17686.22
17686.36
17686.22EA
50.7
EUR
17686.22
17686.36
Cobalt aluminate (39 - 41% Co)
Cobalt aluminate
CAS No.: 12672-27-4
Molecular Formula: CoAl2O4 (approximate)
Formula Weight: 176.89
Physical Form: -200 Mesh Powder
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00016016
Formula:
Al₂Co₂O₅ MW: 251.824 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016016 Núm. CAS: 12672-27-4 EINECS: 235-762-5 |