Diphenyldithiophosphonic acid
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
17758.02
17758.04
17758.09
17758.02EA
57
EUR
17758.02
17758.04
17758.09
Diphenyldithiophosphonic acid
Diphenyldithiophosphonic acid
CAS No.: 1015-38-9
Molecular Formula: (C6H5)2P(S)SH
Formula Weight: 250.31
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00014457
Formula:
(C₆H₅)₂P(S)SH Pto. de fusión: 55…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014457 Núm. CAS: 1015-38-9 |