2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonohydrazide
17976.04
17976.02
17976.04EA
108
EUR
17976.04
17976.02
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonyl hydrazide
CAS No.: 39085-59-1
Molecular Formula: C15H26N2O2S
Formula Weight: 298.58
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Moisture Sensitive
Melting Point: 110-112° dec.
Beilstein Reference: 2145001
MDL No.: MFCD00014750
Applications: As a reagent for generation of diimide
Formula:
C₁₅H₂₆N₂O₂S Pto. de fusión: 110…112 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014750 Núm. CAS: 39085-59-1 EINECS: 254-282-7 |