Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), grado reactivo
Proveedor: Thermo Scientific
18129.30
18129.A1
18129.30EA
50.4
EUR
18129.30
18129.A1
Zinc citrate dihydrate (≥31% Zn), grado reactivo
Zinc citrate dihydrate
CAS No.: 5990-32-9
Molecular Formula: C12H10O14Zn3.2H2O
Formula Weight: 610.35 (574.32anhy)
Physical Form: Powder
Odour: Odourless
Melting Point: 334° dec.
Solubility: Soluble in dilute mineral acids and alkali hydroxides. Slightly soluble in water
MDL No.: MFCD00150587
Formula:
C₁₂H₁₄O₁₆Zn₃ MW: 610,368 g/mol Pto. de fusión: 334 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150587 Núm. CAS: 5990-32-9 EINECS: 208-901-2 Índice Merck: 14,10134 |