Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
18206.18
18206.30
18206.18EA
188
EUR
18206.18
18206.30
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
Lithium chloride/potassium chloride eutectic
CAS No.: 65567-96-6
Molecular Formula: LiCl.KCl
Physical Form: -10 Mesh
Density: 2.02
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 357°
MDL No.: MFCD00144623
Formula:
Cl₂KLi MW: 116,938 g/mol Pto. de fusión: 357 °C Densidad: 2,02 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00144623 Núm. CAS: 65567-96-6 |