Magnesium phosphate pentahydrate (33% P₂O₅)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
18219.A1
18219.A7
18219.A1EA
65.9
EUR
18219.A1
18219.A7
Magnesium phosphate pentahydrate (33% P₂O₅)
Magnesium phosphate pentahydrate
CAS No.: 10233-87-1
Molecular Formula: Mg3(PO4)2.5H2O
Formula Weight: 352.93 (262.86anhy)
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
MDL No.: MFCD00150252
Formula:
Mg₃(PO₄)₂·5H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150252 Núm. CAS: 10233-87-1 EINECS: 231-824-0 Índice Merck: 14,5683 |