1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
18809.02
18809.04
18809.02EA
201
EUR
18809.02
18809.04
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 38465-86-0
Molecular Formula: C34H38F6IrP3
Formula Weight: 845.79
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Melting Point: 224° dec.
Solubility: Soluble in acetone
MDL No.: MFCD00064800
Applications: Hydrogenation
Formula:
C₃₄H₃₈F₆IrP₃ MW: 845.79 g/mol Pto. de fusión: 224 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064800 Núm. CAS: 38465-86-0 |