Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
18829.03
18829.MD
18829.03EA
242
EUR
18829.03
18829.MD
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
Iron(III) meso-tetraphenylporphine chloride
CAS No.: 16456-81-8
Molecular Formula: C44H28ClFeN4
Formula Weight: 704.04
Physical Form: Crystalline
MDL No.: MFCD00012152
Formula:
C₄₄H₂₈ClFeN₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012152 Núm. CAS: 16456-81-8 |