Copper(II) methoxide ≥98% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Copper(II) dimethanolate
18861.03
18861.06
18861.14
18861.03EA
47.7
EUR
18861.03
18861.06
18861.14
Copper(II) methoxide ≥98% (metals basis)
Copper(II) methoxide
Purity: 98%
CAS No.: 1184-54-9
Molecular Formula: C2H6CuO2
Formula Weight: 125.61
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Green
Odour: Alcohol-like
Melting Point: ca 206° dec.
UN No.: UN3181
MDL No.: MFCD00015611
Formula:
Cu(CH₃O)₂ MW: 125,614 g/mol Pto. de fusión: ∼ 206 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015611 Núm. CAS: 1184-54-9 UN: 3181 ADR: 4.1,III |