Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Cerium(III) 2,4-pentanedionate hydrate
21116.22 21116.36
21116.22EA 295 EUR
21116.22 21116.36
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
Cerium(III) acetylacetonate hydrate
CAS No.: 206996-61-4 Molecular Formula: C15H21CeO6.xH2O Formula Weight: 437.44(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Yellow to red Melting Point: 131-132° MDL No.: MFCD00150164
Formula: C₁₅H₂₁CeO₆·xH₂O
Pto. de fusión: 131…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150164
Núm. CAS: 206996-61-4
EINECS: 239-720-7