n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
22404.30
22404.A1
22404.30EA
55.9
EUR
22404.30
22404.A1
n-Butyl phosphate mixture of mono-n-butyl and di-n-butyl
n-Butyl phosphate
Approximately 1:1 molar ratio of alkyl & dialkyl forms. Decomposition occurs above 125°
CAS No.: 52933-01-4
Molecular Formula: [CH3(CH2)3O]2P(O)OH/[CH3(CH2)3O]P(O)(OH)2
Flash Point: 110°(230°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.123
Refractive Index: 1.4290
Appearance: Colourless
Melting Point: -60°
Boiling Point:
Formula:
[CH₃(CH₂)₃O]₂P(O)OH/[CH₃(CH₂)₃O]P(O)(OH)₂ Pto. Ebullición: >124 °C (desc.) Pto. de fusión: –60 °C Densidad: 1,123 Pto. de inflamación: 110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013947 Núm. CAS: 52933-01-4 ADR: 8,III |