Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt, hydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Disodium zinc ethylenediaminetetraacetate, Ethylenediaminetetraacetic Acid Disodium Zinc Salt, Ethylenediaminetetraacetic acid zinc disodium salt
22426.14 22426.22 22426.36
22426.14EA 45 EUR
22426.14 22426.22 22426.36
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt, hydrate
Ethylenediaminetetraacetic acid disodium zinc salt
CAS No.: 39208-16-7 Molecular Formula: (NaO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2)2Zn.xH2O Formula Weight: 399.50(anhy) Physical Form: Powder MDL No.: MFCD00135187
Formula: C₁₀H₁₂N₂Na₂O₈Zn
MW: 399.60 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135187
Núm. CAS: 14025-21-9
EINECS: 237-865-0