Sodium metatungstate monohydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium polytungstate monohydrate, Sodium tungstate (meta) monohydrate, hexa-Sodium tungstate (W12) monohydrate
22534.18 22534.30 22534.56
22534.18EA 92.1 EUR
22534.18 22534.30 22534.56
Sodium metatungstate monohydrate
Sodium metatungstate monohydrate
CAS No.: 12141-67-2 Molecular Formula: Na6O39W12.H2O Formula Weight: 2986.13 (2968.12anhy) Physical Form: Powder Density: 5.47 Appearance: White Odour: Odourless MDL No.: MFCD00061466
Formula: Na₆O₃₉W₁₂·H₂O
MW: 2986.13 g/mol (2968.12 anhy)
Densidad: 5.47
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061466
Núm. CAS: 12141-67-2
EINECS: 412-770-9