Mullite
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
22881.22
22881.36
22881.22EA
67.1
EUR
22881.22
22881.36
Mullite
Mullite
CAS No.: 1302-93-8
Molecular Formula: 3Al2O3.2SiO2 (formula approx.)
Physical Form: -325 Mesh Powder
MDL No.: MFCD00058866
Formula:
∼3Al₂O₃·2SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00058866 Núm. CAS: 1302-93-8 EINECS: 215-113-2 |