Zirconium(IV) Propoxide ≥70% (w/w) in n-propanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Zirconium(IV) Tetrapropoxide, Zirconium(IV) n-propoxide
22989.18
22989.36
22989.A3
22989.18EA
92
EUR
22989.18
22989.36
22989.A3
Zirconium(IV) Propoxide ≥70% (w/w) in n-propanol
Zirconium(IV) Propoxide
CAS No.: 23519-77-9
Molecular Formula: Zr[O(CH2)2CH3]4
Formula Weight: 327.56
Flash Point: 28°(83°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.044
Refractive Index: 1.4510
Sensitivity: Moisture Sensitive
Solubility: Hydrolyzes in water
UN No.: UN1993
MDL No.: MFCD00015307
Formula:
C₁₂H₂₈O₄Zr MW: 327.58 g/mol Densidad: 1.044 Pto. de inflamación: 28 °C (83 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015307 Núm. CAS: 23519-77-9 EINECS: 245-711-9 UN: 1993 ADR: 3 III |