Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Tripotassium hexacyanocobaltate(III)
23126.30
23126.18
23126.30EA
365
EUR
23126.30
23126.18
Potassium hexacyanocobaltate(III) ≥90%
Potassium hexacyanocobaltate(III)
Purity: 90+%
CAS No.: 13963-58-1
Molecular Formula: C6CoK3N6
Formula Weight: 332.33
Physical Form: Crystalline
Density: 1.906
Appearance: Pale yellow to pale brown
Odour: Odourless
Melting Point: dec.
Solubility: Soluble in water and acetic acid solutions. Insoluble in alcohol
MDL No.: MFCD00011391
Formula:
C₆CoK₃N₆ Pto. de fusión: Dec. Densidad: 1,906 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011391 Núm. CAS: 13963-58-1 EINECS: 237-742-1 Índice Merck: 14,7637 |