Tricarbonylnitrosylcobalt
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Cobalt tricarbonyl nitrosyl
23151.03
23151.06
23151.03EA
78.8
EUR
23151.03
23151.06
Tricarbonylnitrosylcobalt
Tricarbonylnitrosylcobalt
CAS No.: 14096-82-3
Molecular Formula: C3CoNO4
Formula Weight: 172.97
Physical Form: Liquid
Density: 1.47
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Dark red
Odour: Unpleasant
Melting Point: -1°
Boiling Point: 48.6°(55° dec.)
UN No.: UN1992
MDL No.: MFCD00016014
Formula:
C₃CoNO₄ MW: 172.969 g/mol Pto. Ebullición: 48.6 °C/ 55 °C (ebull./desc.) Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1.47 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016014 Núm. CAS: 14096-82-3 EINECS: 237-945-5 ADR: 3 II |