Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
30139.06
30139.14
30139.06EA
55.9
EUR
30139.06
30139.14
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate ≥95%
Ammonium O,O'-diethyl dithiophosphate
Purity: 95%
CAS No.: 1068-22-0
Molecular Formula: C4H14NO2PS2
Formula Weight: 203.25
Physical Form: Crystalline
Appearance: White
Odour: Unpleasant
Melting Point: 165-175°
MDL No.: MFCD00012635
Formula:
C₄H₁₄NO₂PS₂ Pto. de fusión: 165…175 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012635 Núm. CAS: 1068-22-0 EINECS: 213-942-4 |