Zirconium silicate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
30477.A3 30477.A9 30477.36
30477.A3EA 97.1 EUR
30477.A3 30477.A9 30477.36
Zirconium silicate
Zirconium silicate
CAS No.: 10101-52-7 Molecular Formula: ZrSiO4 Formula Weight: 183.30 Physical Form: 2 Micron powder Density: 4.56 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 2550° MDL No.: MFCD00085353
Formula: O₄SiZr
MW: 183,305 g/mol
Pto. de fusión: 2550 °C
Densidad: 4,56
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085353
Núm. CAS: 10101-52-7
EINECS: 233-252-7
Índice Merck: 14,10181