(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Lithium acetylacetonate, Acetylacetone lithium salt
30529.09
30529.18
30529.30
30529.09EA
57.3
EUR
30529.09
30529.18
30529.30
(2,4-Pentanedionato)lithium ≥99.5%
(2,4-Pentanedionato)lithium
Purity: 99.5%
CAS No.: 18115-70-3
Molecular Formula: C5H7LiO2
Formula Weight: 106.05
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: ca 250°dec
Beilstein Reference: 4575087
MDL No.: MFCD00013496
Formula:
C₅H₇LiO₂ MW: 106.05 g/mol Pto. de fusión: ∼ 250 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013496 Núm. CAS: 18115-70-3 EINECS: 242-008-9 |