Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tin(IV) Acetylacetonate Dichloride, Tin(IV) Chloride Bis(2,4-pentanedionate), Acetylacetone Tin(IV) Dichloride Salt
30532.09 30532.18
30532.09EA 105 EUR
30532.09 30532.18
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride ≥95%
Bis(2,4-pentanedionato)tin(IV) dichloride
Purity: 95% CAS No.: 16919-46-3 Molecular Formula: SnCl2(C5H7O2)2 Formula Weight: 387.83 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 199° UN No.: UN3146 MDL No.: MFCD00015316
Formula: C₁₀H₁₄Cl₂O₄Sn
MW: 387.83 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015316
Núm. CAS: 16919-46-3
EINECS: 240-972-5
ADR: 6.1 III