Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
30538.03
30538.MD
30538.03EA
349
EUR
30538.03
30538.MD
Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate ≥95%
Tetrasodium meso-tetra(sulphonatophenyl)porphine dodecahydrate
Purity: 95%
CAS No.: 122451-08-5
Molecular Formula: C44H26N4Na4O12S4.12H2O
Formula Weight: 1239.11 (1022.87anhy)
Physical Form: Crystalline
Beilstein Reference: 5488862
MDL No.: MFCD00151011
Formula:
C₄₄H₂₆N₄Na₄O₁₂S₄·12H₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00151011 Núm. CAS: 122451-08-5 EINECS: 254-262-8 |