Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
30574.30
30574.A1
30574.D5
30574.30EA
44.7
EUR
30574.30
30574.A1
30574.D5
Linear alkylbenzenesulphonic acid ≥97%
Linear alkylbenzenesulphonic acid
Purity: 97%
CAS No.: 68584-22-5
Molecular Formula: RC6H4SO3H
Physical Form: Liquid
UN No.: UN2586
MDL No.: MFCD00147445
Formula:
C₁₈H₃₀O₃S Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00147445 Núm. CAS: 68584-22-5 EINECS: 271-528-9 ADR: 8,III |