Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
30715.30
30715.A1
30715.D9
30715.30EA
37.1
EUR
30715.30
30715.A1
30715.D9
Aluminum metaphosphate (19,4% Al₂O₃, 78,9% P₂O₅)
Aluminum metaphosphate
CAS No.: 32823-06-6
Molecular Formula: Al(PO3)3
Formula Weight: 263.90
Physical Form: Powder
Density: 2.779
Appearance: White
MDL No.: MFCD00075314
Formula:
Al(PO₃)₃ Densidad: 2,779 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075314 Núm. CAS: 32823-06-6 |