Carnauba wax
Proveedor: Thermo Scientific
31117.30 31117.A1 31117.A7
31117.30EA 51.1 EUR
31117.30 31117.A1 31117.A7
Carnauba wax
Carnauba wax
CAS No.: 8015-86-9 Physical Form: Flakes Density: 0.990-0.999 Refractive Index: 1.4500 Odour: Odourless Melting Point: 82-86° MDL No.: MFCD00130724
Pto. de fusión: 82…86 °C
Densidad: 0,990…0.999 g/mL
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00130724
Núm. CAS: 8015-86-9
EINECS: 232-399-4
Índice Merck: 14,1846