Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
31124.14
31124.22
31124.06
31124.36
31124.14EA
101
EUR
31124.14
31124.22
31124.06
31124.36
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
CAS No.: 5936-11-8
Molecular Formula: K3Fe(C2O4)3.3H2O
Formula Weight: 491.26 (437.21anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.133
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
UN No.: UN3288
MDL No.: MFCD00150450
Formula:
K₃Fe(C₂O₄)₃·3H₂O Densidad: 2,133 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150450 Núm. CAS: 5936-11-8 EINECS: 238-954-7 ADR: 6.1,III |