Níquel on Silica-alumina Catalyst
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
31276.06 31276.14 31276.22
31276.06EA 24.1 EUR
31276.06 31276.14 31276.22
Níquel on Silica-alumina Catalyst
Níquel
CAS No.: 7440-02-0 Molecular Formula: 66+/-5% Ni Physical Form: Powder Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: UN3178 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
UN: 3178
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,06582