Dodecilbenceno (Mezcla de isómeros)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
n-Dodecylbenzene, 1-Phenyldodecane
31362.30
31362.A1
31362.30EA
159
EUR
31362.30
31362.A1
Dodecilbenceno (Mezcla de isómeros)
Dodecilbenceno
CAS No.: 123-01-3
Molecular Formula: C6H5C12H25
Formula Weight: 246.44
Physical Form: Liquid
Density: 0.87
Refractive Index: 1.49
Odour: Specific type
Melting Point: -3°
Boiling Point: 179-180°/13mm
MDL No.: MFCD00008974
Formula:
C₁₈H₃₀ Pto. Ebullición: 179…180 °C (13 mmHg) Pto. de fusión: –3 °C Densidad: 0,87 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008974 Núm. CAS: 123-01-3 |