Aluminio óxido activado neutral Brockmann Grade I 58 angstroms
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11502.A7
11502.30
11502.A7EA
351
EUR
11502.A7
11502.30
Aluminio óxido activado neutral Brockmann Grade I 58 angstroms
Aluminium oxide activated neutral
CAS No.: 1344-28-1
Molecular Formula: Al2O3
Formula Weight: 101.96
Physical Form: -60 Mesh Powder, S.A. 150m2/g
Odour: Odourless
Melting Point: 2045°
MDL No.: MFCD00003424
Suggested for the separation of certain steroids, alkaloids, hydrocarbons, esters, aldehydes, alcohols and weak organic acids and bases. It is usually used with non-aqueous solutions
Formula:
Al₂O₃ Pto. Ebullición: 2980 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 2045 °C Densidad: 3,94 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003424 Núm. CAS: 1344-28-1 EINECS: 215-691-6 IR: 01-2119529248-35 Índice Merck: 14,356 |