Boron phosphate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
32562.22 32562.36
32562.22EA 162 EUR
32562.22 32562.36
Boron phosphate
Boron phosphate
CAS No.: 13308-51-5 Molecular Formula: BPO4 Formula Weight: 105.79 Physical Form: Powder Density: 2.81 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1400° MDL No.: MFCD00011318
Formula: BO₄P
MW: 105,78 g/mol
Pto. de fusión: >1400 °C
Densidad: 2,81
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011318
Núm. CAS: 13308-51-5
EINECS: 236-337-7