Hexacloroosmato de disodio Os ≥38,7%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Disodium hexachloroosmate dihydrate, Sodium chloroosmate(IV) dihydrate
12176.01 12176.03 12176.06
12176.01EA 74.2 EUR
12176.01 12176.03 12176.06
Hexacloroosmato de disodio Os ≥38,7%
Hexacloroosmato de disodio
CAS No.: 1307-81-9 Molecular Formula: Cl6Na2Os.2H2O Formula Weight: 484.93 (448.90anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Red to brown Odour: Odourless MDL No.: MFCD00014234
Formula: Cl₆Na₂Os·2H₂O
MW: 484.93 g/mol (448.90 anhy)
Pto. Ebullición: 308
Pto. de fusión: 389…393 °C
Densidad: 3.59 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014234
Núm. CAS: 1307-81-9
EINECS: 215-152-5