Botes, cerámica, AL23
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
33171.KFEA 68.9 EUR
33171.KF 33172.KF 33173.KF 33174.KF 33176.KF 33179.KF 33180.KF 33181.KF
Botes, cerámica, AL23
Navecillas Navecillas de combustión
Al₂O₃ puro Óxido de aluminio AL23.
Denso, excelentes propiedades de resistencia térmica y eléctrica, resistente a la corrosión, permeable a las microondas.