Bandejas de combustión, cerámica, AL23
Proveedor: Thermo Scientific
33183.KF 33185.KF 33186.KF
33183.KFEA 79.1 EUR
33183.KF 33185.KF 33186.KF
Bandejas de combustión, cerámica, AL23
Navecillas Navecillas de combustión
Pure Al₂O₃ Óxido de aluminio AL23.
Denso, excelentes propiedades de resistencia térmica y eléctrica, resistente a la corrosión, permeable a las microondas.